Beskrivning
- Beprövade högpresterande elektroder för krävande mätuppgifter
- Dubbelövergångsreferenssystem Silamid™ för snabb och stabil insamling av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
- Den största mångsidigheten hos pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av övergångar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordfogar, kontaktanslutningar och integrerade temperatursensorer
- Varje pH-kombinationselektrod levereras med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DIN |
| Korsning | Platinummembran |
| Material | A-Glass |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Typ | pH-kombinationselektrod |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Membran | Cylinder |
| Modell | N 6000 1M-Din-Id |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 96 mm |
| Visa mer |