Beskrivning
- Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
- Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
- Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
- Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DÅN |
| Korsning | Platina membran |
| Material | A-glas |
| pH-intervall | 7,0± 0,3 |
| Typ | pH-mikrokombinationselektrod |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Membran | Sfär |
| Temperaturområde (metriskt). | −5 till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 96 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Visa mer |