Läs mer
WTW™ pH/Cond 3320 Multiparametermätare
Produktkod. 15387083
Change view
Inkluderar:
Vattentät, Mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA Strömförsörjning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15387083 Vattentät, Mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA Strömförsörjning Varje
1 options
Produktkod. 15387083 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 2EA310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15540.00 SEK
    14878.04 SEK / Paket med 1
    Save 661.96 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
pH/Cond 3320 har ett robust, vattentätt hölje (IP67) och är utrustad med ett minne samt en datalogger
pH/Cond 3320 har ett robust, vattentätt hölje (IP67) och är utrustad med ett minne samt en datalogger med ett justerbart intervall mellan 1 s och 60 minuter. Alla poster innehåller GLP-stödjande data, som datum, tid och ID-nummer. Den moderna, vattentäta USB gränssnittet används för enkel och snabb dataöverföring. Den kan användas nästan var som helst - inom processkemi, Life Science, livsmedels- och dryckesindustrin hela vägen till läkemedelsindustrin (mätning av pH och konduktivitet enligt farmakopé).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (ISE) 0,000 till 999999 μmol/L
Batterityp AA
Kalibrering Automatisk/manuell
Kalibreringspunkter (pH) ±2 000 till 19 999
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, ORP, ISE, Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,000 till 1000μ S/cm
Räckvidd (mV) -2500 till 2500 mV
Område (pH) -2 000 till 19 999
Räckvidd (salthalt) 0,0 till 70,0
Räckvidd (TDS) 0 till 199,9 g/L
För användning med (applikation) För pH, ORP, ISE och konduktivitetsmätning är en allrounder för nästan alla applikationer inom processkemi, life science, livsmedel och drycker samt läkemedelsindustrin
Inkluderar Vattentät, Mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA Strömförsörjning
Ingångar Två
Minne Upp till 10 kalibreringsposter
Modell pH/Kond. 3320
Strömförsörjning 1.5V
Produkttyp Flerparametermätare
Räckvidd (ISE) 0,000 till 999999 μmol/l
TDS-faktorintervall 0 till 199,9 g/L