Läs mer
Mettler Toledo™ pH/ledningsförmåga/DO-mätare NineFocus™ NF2340™
Produktkod. 31454092
Change view
Modell:
NF2340-KIT
Produktkod. Modell
31454092 NF2340-KIT
1 options
Produktkod. 31454092 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30997017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67225.00 SEK
    57311.63 SEK / Paket med 1
    Save 9913.37 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högpresterande, multiparametrad bänkmätare för övertygande precision i pH, ledningsförmåga, jonkoncentration, redox och löst syre.
  • Designad för att utvecklas: Mäter upp till 4 parametrar med en inbyggd digital modul (DMM). Att lägga till moduler ökar analysproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den helt flexibla användarhanteringen gör det möjligt att anpassa användargrupper efter behov eller situationer och skyddar inställningar från oönskade ändringar. Fullständig efterlevnad med automatisk dataöverföring och full efterlevnad av branschregulatoriska standarder.
  • Snabb problemlösning: Sensordiagnostik med användarens vägledning för felsökning minskar driftstopp, övervakar sensorns tillstånd under hela dess livslängd och minimerar fel.
  • Flexibelt fotavtryck på bänken: Avtagbar terminal med 7 tum pekskärm för flexibla placeringsmöjligheter, vilket ökar användbarheten och bekvämligheten.
  • Enkel operation: Det intuitiva One Click™ användargränssnittet på 14 språk för att kontrollera resultat med ett enda klick förenklar funktionen, sparar tid och minskar fel.
  • Motståndskraftig: IP52-klassningen skyddar instrumentet mot damm och vattenstänk från alla håll och förhindrar korrosion.
  • Maximal sensorflexibilitet:
    • Full kompatibilitet med analoga sensorer (t.ex. sensor) InLab ISM med hjälp av en analog modul
    • NF2340-kitet inkluderar 3 mätmoduler, InLab Expert Pro-DES, 731 Pro-DES och OptiOx Pro-DES-sensorer, en elektrodarm och standarder för initial kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet -30 till 130 °C
Noggrannhet (konduktivitet) 0.5 %
Noggrannhet (DO) ±0,1 mg/L från 0 - 8; ±0,2 mg/L från 8 - 20; ±10% från 20 till 50
Noggrannhet (mV) 0.1
Noggrannhet (pH) 0.002
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,1 mg/L från 0 - 8; ±0,2 mg/L från 8 - 20; ±10% från 20 till 50
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH, ORP, jonkoncentration, ledningsförmåga, TDS, salthalt, DO, barometertryck, temperatur
Kalibreringslägen Kalibreringsstöd, guidad verifiering, flerspråkig meny, enkla metoder, pekskärm
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 5
Certifikat och efterlevnad CE, WEEE, RoHS
Information om datahantering PC, skrivare, USB spak
Datapunkter 2000
Kanaler 4 (Anpassningsbart med moduler)
Visningstyp Färg TFT (7 tum)
IP-betyg IP52
Mätlägen pH med mV och temperatur, Konduktivitet, Löst syre
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 2000 mS/cm
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Språk Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, thailändska, turkiska
Loggfunktionstyp Automatisk per intervall eller händelse, manuell
Minne 3000 resultatset
Modell NF2340-KIT
Produkttyp pH/ledningsförmåga/DO-mätare
Räckvidd (DO) 0,000 till 50 mg/L (ppm)
Räckvidd (polarografisk DO) 0,000 till 50 mg/L (ppm)
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (konduktivitet) 0,001 till 0,1
Upplösning (DO) 0.001
Upplösning (mV) 0.1,1
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (metrisk) 34 cm
Vikt (metrisk) 2 kg
Spänning 100/240 V