Läs mer
Mettler Toledo™ pH-/ledningsgivningsmätare NineFocus™ NF2300™
Produktkod. 31454066
Change view
Modell:
NF2300 PURE H2O
NF2300-KIT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31454066 NF2300-KIT
31454090 NF2300 PURE H2O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31454066 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30997013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48745.00 SEK
    41553.36 SEK / Paket med 1
    Save 7191.64 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högpresterande, multiparametrad bänkmätare för övertygande precision i pH, ledningsförmåga, jonkoncentration, redox och löst syre. Den modulära mätaren är som bäst med smarta digitala InLab™ DES™ sensorer.
  • Designad för att utvecklas: Mäter upp till 4 parametrar med en inbyggd digital modul (DMM). Att lägga till moduler ökar analysproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den helt flexibla användarhanteringen gör det möjligt att anpassa användargrupper efter behov eller situationer och skyddar inställningar från oönskade ändringar. Fullständig efterlevnad med automatisk dataöverföring och full efterlevnad av branschregulatoriska standarder.
  • Snabb problemlösning: Sensordiagnostik med användarens vägledning för felsökning minskar driftstopp, övervakar sensorns tillstånd under hela dess livslängd och minimerar fel.
  • Flexibelt fotavtryck på bänken: Avtagbar terminal med 7 tum pekskärm för flexibla placeringsmöjligheter, vilket ökar användbarheten och bekvämligheten.
  • Enkel operation: Det intuitiva One Click™ användargränssnittet på 14 språk för att kontrollera resultat med ett enda klick förenklar funktionen, sparar tid och minskar fel.
  • Motståndskraftig: IP52-klassningen skyddar instrumentet mot damm och vattenstänk från alla håll och förhindrar korrosion.
  • Maximal sensorflexibilitet: Full kompatibilitet med analoga sensorer (t.ex. sensor) InLab ISM med en analog modul.
Alla enheter inkluderar två mätmoduler, en elektrodarm och standarder för initial kalibrering.
  • NF2300-kitet inkluderar en InLab Expert Pro-DES och en InLab 731 Pro-DES-sensor
  • NF2300 Pure Kit H2O inkluderar en InLab Pure Pro-DES och en InLab 741 Pro-DES-sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet -30 till 130 °C
Noggrannhet (konduktivitet) 0.5 %
Noggrannhet (mV) 0.1
Noggrannhet (pH) 0.002
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH, ORP, jonkoncentration, ledningsförmåga, TDS, salthalt, DO, barometertryck, temperatur
Kalibreringslägen Kalibreringsstöd, guidad verifiering, flerspråkig meny, enkla metoder, pekskärm
Certifikat och efterlevnad CE, WEEE, RoHS
Information om datahantering PC, skrivare, USB spak
Datapunkter 2000
Kanaler 4 (Anpassningsbart med moduler)
Visningstyp Färg TFT (7 tum)
IP-betyg IP52
Mätlägen pH med mV och temperatur, Konduktivitet, Löst syre
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 2000 mS/cm
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Språk Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, thailändska, turkiska
Loggfunktionstyp Automatisk per intervall eller händelse, manuell
Minne 3000 resultatset
Modell NF2300-KIT
Produkttyp pH/konduktivitetsmätare
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (konduktivitet) 0,001 till 0,1
Upplösning (mV) 0.1,1
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (metrisk) 34 cm
Vikt (metrisk) 2 kg
Spänning 100/240 V