Läs mer
Mettler Toledo™ pH/konduktivitetsmätare SevenDirect SD23
Beskrivning
SevenDirect-instrument är bänkmätare utvecklade för ett brett utbud av laboratorieapplikationer, som ger noggranna mätningar av pH, ORP och konduktivitet för nästan alla prover. SevenDirect är efterföljaren till SevenCompact och ett bra komplement till alla labb.
- Stor färgpekskärm ger direkt mätning och enkel datainmatning.
- Instruktioner vägleder användare genom sensorkalibreringsprocessen.
- Se detaljerad mätinformation på en mätskärm - eller fokusera endast på resultatet och maximera läsbarheten med uFocus läge.
- Stängt anslutningsfack och utbytbart lock håller instrumentet säkert från damm och spill, även med sensorer anslutna (IP54 vid användning).
- Instrumentet lagrar data som tidsstämpel, prov och sensor-ID med varje mätning och skriver ut eller exporterar poster automatiskt.
- En användarhantering på två nivåer skyddar de viktigaste inställningarna.
- De EasyPlace elektrodarmen gör det enkelt att placera sensorn i provet eller buffertbehållaren.
- Dedikerade positioner för rengöring och förvaring stöder korrekt sensorhantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (konduktivitet) | 0.5 % |
| Noggrannhet (mV) | 0.1 mV |
| Noggrannhet (pH) | 0.002 |
| Information om datahantering | PC, skrivare, USB-minne |
| Beskrivning | SevenDirect SD23, endast mätare |
| Kanaler | 2 |
| Visningstyp | Färg TFT |
| IP-betyg | IP54 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm |
| Räckvidd (mV) | -2000 till 2000 mV |
| Show More |