Läs mer
Mettler Toledo™ pH/konduktivitetsmätare SevenDirect SD23
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17521016 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Sondtyp:
Ej inkluderad
Pure Pro-ISM
Rutin Pro-ISM
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp
17521016 Pure Pro-ISM
17501006 Ej inkluderad
17511016 Rutin Pro-ISM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17521016 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30671568
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SevenDirect SD23 är en exakt och flexibel bänkmätare för bestämning av pH och konduktivitet - antingen separat eller samtidigt. Instrumentet ersätter SevenCompact och levereras med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrument är bänkmätare utvecklade för ett brett utbud av laboratorieapplikationer, som ger noggranna mätningar av pH, ORP och konduktivitet för nästan alla prover. SevenDirect är efterföljaren till SevenCompact och ett bra komplement till alla labb.
  • Stor färgpekskärm ger direkt mätning och enkel datainmatning.
  • Instruktioner vägleder användare genom sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerad mätinformation på en mätskärm - eller fokusera endast på resultatet och maximera läsbarheten med uFocus läge.
  • Stängt anslutningsfack och utbytbart lock håller instrumentet säkert från damm och spill, även med sensorer anslutna (IP54 vid användning).
  • Instrumentet lagrar data som tidsstämpel, prov och sensor-ID med varje mätning och skriver ut eller exporterar poster automatiskt.
  • En användarhantering på två nivåer skyddar de viktigaste inställningarna.
  • De EasyPlace elektrodarmen gör det enkelt att placera sensorn i provet eller buffertbehållaren.
  • Dedikerade positioner för rengöring och förvaring stöder korrekt sensorhantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) 0.5 %
Noggrannhet (mV) 0.1 mV
Noggrannhet (pH) 0.002
Information om datahantering PC, skrivare, USB-minne
Beskrivning SevenDirect SD23 Pure H2O
Kanaler 2
Visningstyp Färg TFT
IP-betyg IP54
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Inkluderar InLab Pure-Pro ISM pH/temperatursensor
Minne 2000 standardmått
Sondtyp Pure Pro-ISM
Produkttyp Färdigt att mäta kit
Upplösning (konduktivitet) 0,001 till 1
Upplösning (mV) 1, 0.1 mV
Upplösning (ORP) 1, 0.1
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +266 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vikt (engelska) 1.9 lb.
Vikt (metrisk) 850 g