Läs mer
Hanna Instruments™ pH/ledningsförmåga/TDS-testare
Produktkod. 10416891
Change view
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
10416891 -2 till 16 Varje
1 options
Produktkod. 10416891 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI98130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2740.50 SEK
    2329.70 SEK / Paket med 1
    Save 410.80 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Designad för mätningar med hög noggrannhet med en meter. Hannna Instruments™ pH/ledningsförmåga/TDS-testare inkluderar lättavläst dubbel LCD-display av pH/° C eller TDS/° C. Inkluderar 'HOLD'-funktion och utbytbar pH-elektrod.
  • Kombitestare designade för mätningar med hög noggrannhet med en meter
  • Lättläst dubbel LCD, pH/° C eller TDS/° C
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Automatisk kalibrering
  • 'Hold'-funktion
  • Automatisk avstängning
  • Utbytbar pH-elektrod
Specifikationer
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (pH) ±0,05
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 1 eller 2 med 2 uppsättningar standardbuffertar (pH 4,01, 7,01, 10,01 eller pH 4,01, 6,86, 9,18)
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Mått (L x B x H) 163 x 40 x 26 mm
Räckvidd (TDS) 0,00 till 10,00 ppt (g/L)
Upplösning (TDS) 0.01ppt (g/L)
Detektionsområde -2,00 till 16,00 pH
Temperaturkompensation pH: Automatisk; EC/TDS: automatisk med β justerbar från 0,0 till 2,4% /° C
Batterityp 1.5V
Typ pH/ledningsförmåga/TDS-testare
Batteritid 100 hr.
Noggrannhet (TDS) ±2 %