Läs mer
Hanna Instruments™ pH Edge™ Elektrod
Produktkod. 15188239
Change view
Kontakttyper:
3,5 mm domkraft
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
15188239 3,5 mm domkraft Varje
1 options
Produktkod. 15188239 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI12300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3003.00 SEK
    2479.48 SEK / Paket med 1
    Save 523.52 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Kontakttyper 3,5 mm domkraft
Korsning Ceramic Single, 15 till 20μ L/h
Material PEI
pH-intervall 0 till 13
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +70 °C
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Cap 7.5 mm