Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med MNPT
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Beskrivning | pH-elektrod med 1/2 tum. Stöd för BNC-kontakt |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Typ | pH-elektrod |
| Inkluderar | 3m kabel och BNC-kontakt |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| pH-intervall | 0 till 13 |