Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod, BNC-kontakt med BNC-epoxibosy, 1m kabel
Produktkod. 11706358 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 13
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11706358 0 till 13 Varje
1 options
Produktkod. 11706358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    971.00 SEK
    596.93 SEK / Paket med 1
    Save 374.07 SEK
    38% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
pH-elektrod för allmänt bruk. Fisherbrand™ pH-elektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel kan användas för många vanliga provtyper, inklusive vattenhaltiga prover och dricksvatten.
  • Epoxikroppskonstruktion
  • Innehåller gelelektrolyt
  • Kabel: 1m
  • Kontakt: BNC
  • Allmänna/fälttillämpningar
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Mått (L x B) 120 x 12 mm
Inkluderar Elektrolyt: Gel
Material BNC epoxi
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C