Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod
Produktkod. 11739738 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11739738
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denna unika underhållsfria pH-elektrod med fast elektrolyt för mätning upp till 110° C och 10 bar, är idealisk för industriella applikationer.
  • Hög temperatur pH-elektrod
  • Underhållsfri pH-elektrod med 3/4 in. MNPT-gänga för linjeinstallation upp till 7 bar och 100° C
  • Kroppen in Kynar för bättre kemikaliebeständighet med dubbel keramisk koppling okänslig för föroreningar
  • Levereras med 3 m kabel och BNC-kontakt
Specifikationer
Beskrivning Hög temperatur pH-elektrod
Inkluderar 3 m kabel och BNC-kontakt
Längd (metrisk) 152 mm