Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod
Produktkod. 11755618 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11755618
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna unika underhållsfria pH-elektrod med fast elektrolyt för mätning upp till 110° C och 10 bar, är idealisk för industriella applikationer.
  • Underhållsfri fast elektrolyt pH-elektrod för mätning upp till 110 ° C och 10 bar
  • Autoklaverbar 121° C
  • Längd 12 eller 22,5 cm
  • Utvändig gänga PG 13.5 för in-line montering
  • Idealisk för industriella applikationer
Specifikationer
Beskrivning Autoklaverbar pH-elektrod
Längd (metrisk) 120 mm