Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod
Produktkod. 11759748 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11759748 102 mm Varje
11785628 115 mm Varje
11755618 120 mm Varje
11765618 225 mm Varje
11739738 152 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11759748 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 1932527010B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.50 SEK
    114.92 SEK / Paket med 1
    Save 107.58 SEK
    48% Av
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Denna unika underhållsfria pH-elektrod med fast elektrolyt för mätning upp till 110° C och 10 bar, är idealisk för industriella applikationer.
  • Underhållsfri pH-elektrod med 1/2 "MNPT-gänga för montering
  • Max. 6 takter
  • Elektrod för mätning av speciellt poolvatten
  • Pt1000 integrerad temperatursensor 
  • Levereras med 3 m-kabel och BNC-kontakt
Specifikationer
Längd (metrisk) 102 mm