Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Underhållsfri fast elektrolyt pH-elektrod för mätning upp till 110° C och 10 bar
- Autoklaverbar 121° C
- Längd 12 eller 22,5 cm
- Utvändig gänga PG 13,5 för in-line montering
- Idealisk för industriella applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 115 mm |