Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod
Produktkod. p-8011069 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11759748
Brand: Fisherbrand™ 1932527010B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Denna unika underhållsfria pH-elektrod med fast elektrolyt för mätning upp till 110° C och 10 bar, är idealisk för industriella applikationer.
  • Maintenance-free pH electrode with 1/2 "MNPT thread for mounting
  • Max. 6 bar
  • Electrode for measuring special pool water
  • Pt1000 temperature sensor integrated 
  • Supplied with 3 m cable and BNC plug
Specifikationer
Längd (metrisk) 102 mm