Läs mer
Hanna Instruments™ pH-elektrod
För användning med (utrustning):
HI 99121 pH Meter
Kyltorn och pannor
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och Phono Plug |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Typ | pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Kyltorn och pannor |
| Temperaturområde (metriskt). | 20 °C till 40 °C |
| Tips Typ | Plan |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |