Läs mer
Cole-Parmer™ pH Elektrod Förseglad Enkelkoppling för Beckman Meter
Produktkod. 15339684 Handla allt Cole-Parmer Produkter
För användning med (utrustning):
Beckman Meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15339684
Brand: Cole-Parmer™ 2750700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara pengar utan att ge upp temperaturkompensation med denna pH Electrode Sealed Single-junction för Beckman Meter.
  • Elektroder designade för att fungera med mätare du redan har.
  • Sju olika design tillgängliga —hittar den design som fungerar bäst för din applikation utan att förlora automatisk temperaturkompensation.
  • ''Allt-i-ett''-elektroder erbjuder mångsidighet och anpassning.
  • Dessa elektroder kombinerar pH-referensen, pH-halvcellen och temperatursensorn i en elektrodkropp med 12 mm diameter.
  • De sju designerna gör att du kan välja mellan förseglade elektroder med lågt underhåll eller igensättningssäkra påfyllningsbara elektroder.
  • Tuff-Tip Elektroderna har en halvkupolformad spets som skyddar pH-lampan och säkerställer en snabb respons i hårda och smutsiga prover.
  • PBR-liknande elektroder ger förutsägbara, pålitliga och —snabba svar oavsett provets temperatur.
  • Denna design eliminerar praktiskt taget drift, noggrannhetsproblem och förtida prestandaförluster på grund av temperatur.
  • Alla elektroder inkluderar 3 ft. kabel och BNC-kontakt för pH, förutom där annat anges.
  • Beckman Instrumentkompatibla elektroder har en 30K temperaturkompensator med en 3,5 mm ljudkontakt för anslutning till din mätare.
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Typ pH-elektrod
Inkluderar 3 fot Kabel, BNC-kontakt
För användning med (utrustning) Beckman Meter