missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) pH Electrode

Produktkod. 16610534 Handla allt Cytiva Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
pH Electrode
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16610534

Brand: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 29386679

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For use with ÄKTA Pilot 600

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Material Complies with USP Class VI
Typ pH Electrode
För användning med (applikation) Monitoring pH
För användning med (utrustning) ÄKTA Pilot 600
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.