Läs mer
pH-elektrod
Produktkod. 13121754
Change view
pH-intervall:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
13121754 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 13121754 Leverantör Jenway Leverantörsnummer 9996034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 SEK
    1095.98 SEK / Paket med 1
    Save 79.02 SEK
    6% Av
I lager
Använd dessa elektroder för avancerade applikationer där snabbare svarstider och större reproducerbarhet krävs.
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Mått (L x B) 120 x 12 mm
Typ pH-kombinationselektrod
För användning med (applikation) Allmänt bruk, epoxikropp för standardmätningar av allmänna lösningar (max. temperatur 60 ºC)
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C