Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ pH-elektrod
Produktkod. 11460629
Change view
pH-intervall:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall unitSize
11460629 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 11460629 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1009079
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Mått (L x B) 120 x 12 mm
Typ pH-kombinationselektrod
För användning med (applikation) Mätning av oljor, biobränslen, icke-vattenhaltiga prover och Tris-buffertar
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C