Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med BNC-kontakt
Produktkod. 11779788 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
115 mm
120 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11779788 120 mm 12 mm Varje
11759798 115 mm 8 mm Varje
11709798 115 mm 6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11779788
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med ett pH-område på 0 till 13 är denna pH-elektrod med BNC-kontakt idealisk för att mäta pH i de flesta laboratorie- och vetenskapliga miljöer.
  • Elektrod pH-glaskropp
  • pH-elektrod med BNC-kontakt
  • Glas pH-elektrod, allmän laboratorieanvändning
  • Elektrolyt KCl 4M + AgCl
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ pH-elektrod
Längd (metrisk) 120 mm
pH-intervall 13
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C