Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med BNC-kontakt
Produktkod. p-8010294 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
115 mm
120 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11779788
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med ett pH-område på 0 till 13 är denna pH-elektrod med BNC-kontakt idealisk för att mäta pH i de flesta laboratorie- och vetenskapliga miljöer.
  • Elektrod pH-glaskropp
  • pH-elektrod med BNC-kontakt
  • Glas pH-elektrod, allmän laboratorieanvändning
  • Elektrolyt KCl 4M + AgCl
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ pH-elektrod
Längd (metrisk) 120 mm
pH-intervall 13
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C