Läs mer
Cytiva pH-elektrod med cell och hållare
Handla allt Cytiva Produkter
pH:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
cell och hållare
- Ger temperaturkompenserade pH-mätningar
- Tillverkad av FFKM, Ti och glas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | För kontinuerlig pH-mätning |
| För användning med (applikation) | Vätskekromatografi |
| Typ | pH-elektrod |
| Inkluderar | cell och hållare |
| pH | 0 till 14 |