Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ pH-elektrodrengöringslösning
Produktkod. 11400489
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400489 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11400489 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1615677
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ av fyllningslösning Rengöring
Kvantitet 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Electrode Cleaning Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .