Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med DIN-kontakt
Produktkod. 11709818 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) kropp:
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) kropp Förpackningsstorlek
11709818 6 mm Varje
11799808 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11709818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    828.93 SEK / Paket med 1
    Save 521.07 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna pH-elektrod är idealisk för att mäta små volymer av pH.
  • Elektrod pH diameter 6 eller 8 mm för mätning i små volymer
  • Elektrolyt KCl 4M + AgCl
Specifikationer
Kontakttyper DIN och 4 mm bananplugg
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C (max.)
Typ pH-elektrod
Längd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) kropp 6 mm