Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med DIN-kontakt
Produktkod. 11799808 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) kropp:
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) kropp Förpackningsstorlek
11799808 8 mm Varje
11709818 6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11799808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.68 SEK
    705.89 SEK / Paket med 1
    Save 484.79 SEK
    40% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna pH-elektrod är idealisk för att mäta små volymer av pH.
  • PH-elektrod med gjutet huvud och kabel
  • 1 m BNC- eller DIN-kontakt kompatibel med de flesta pH-mätare
  • Referens Ag/AgCl
  • Rekommenderas för låga eller höga mått
  • Temperatur (-5 till +100° C) eller variation
  • Snabb temperatur
  • PH elektrod jordad epoxikropp
  • PH-elektrod med speciell anti-chock epoxikropp för vattenlösning
Specifikationer
Kontakttyper DÅN
pH-intervall 13
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C (max.)
Typ pH-elektrod
Längd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) kropp 8 mm