Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med DIN-kontakt
Produktkod. p-8010295 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) kropp:
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11799808
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna pH-elektrod är idealisk för att mäta små volymer av pH.
  • PH-elektrod med gjutet huvud och kabel
  • 1 m BNC- eller DIN-kontakt kompatibel med de flesta pH-mätare
  • Referens Ag/AgCl
  • Rekommenderas för låga eller höga mått
  • Temperatur (-5 till +100° C) eller variation
  • Snabb temperatur
  • PH elektrod jordad epoxikropp
  • PH-elektrod med speciell anti-chock epoxikropp för vattenlösning
Specifikationer
Kontakttyper DÅN
pH-intervall 13
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C (max.)
Typ pH-elektrod
Längd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) kropp 8 mm