Läs mer
pH Elektrodfyllningslösning 4M KCl mättad med AgCl, Jenway™
Kvantitet:
150 mL
Förpackningsstorlek:
150ml
Beskrivning
- Förvaringslösning för pH-elektroder
- 150 ml flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ph Electrode Fill Solution |
| Beskrivning | 4M KCl, AgCl Saturated |
| Kvantitet | 150 mL |