Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med S7-huvudepoxikropp
Produktkod. 11758452 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kontakttyper:
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
11758452 S7 Varje
1 options
Produktkod. 11758452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 SEK
    1045.55 SEK / Paket med 1
    Save 129.45 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna unikt designade ORP pH-elektrod har en epoxikropp med S7-huvud som är idealisk för många laboratoriemiljöer och andra vetenskapliga miljöer.
  • ORP Elektrod redoxhuvud S7
  • Epoxikropp 12mm x 120mm
Specifikationer
Kontakttyper S7
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm