Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod med skruv
Produktkod. 11896304 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11896304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Levereras med 3 m kabel och BNC-kontakt, denna underhållsfria pH-elektrod med 1/2 tum. MNPT-pluggen är idealisk för att mäta speciellt poolvatten.
  • Underhållsfri pH-elektrod med 1/2 tum. MNPT-gänga för montering
  • Direkt vid körning
  • Max. 6 bar
  • Elektrod speciellt poolvatten
  • Pt1000 temperatursensor integrerad
  • Levereras med 3 m kabel och BNC-kontakt
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Beskrivning pH-elektrod med skruv
Diameter (metrisk) 24 mm
Typ pH-elektrod
Inkluderar 3 m kabel och BNC-kontakt
Längd (metrisk) 102 mm
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C