Läs mer
pH-elektrodförvaringslösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11533182 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11533182 500 ml 500ml
12890327 1000 ml 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11533182 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ESS5
Designad för att bibehålla korrekt funktion och noggranna avläsningar av pH och referenselektroder. pH-elektrodförvaringslösning, Reagecon™ är en 3M KCl-lösning som hjälper till att upprätthålla korrekta arbetsförhållanden efter rengöring eller när elektroden inte har använts under en längre tidsperiod.
Responsen, noggrannheten och livslängden för pH-elektroder kan förbättras avsevärt genom korrekt hantering, rengöring och förvaring. Dessa lösningar är designade för rutinmässigt underhåll av utrustning och är säkra att använda med alla känsliga elektroder. Elektrodförvaringslösningar är gjorda av kaliumklorid, fria från silverjoner och är lämpliga för alla Blueline-elektroder.
Specifikationer
Sammansättning Kaliumkloridlösning, utan Silverjon
Koncentration 3 mol/L KCl
För användning med (utrustning) pH- och referenselektroder, alla Blueline-elektroder
Typ av fyllningslösning Elektrodförvaring
Kvantitet 500 ml