Läs mer
pH-elektrodförvaringslösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 12890327 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12890327 1000 ml 1 L
11533182 500 ml 500ml
2 options
Produktkod. 12890327
Brand: Reagecon ESS01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att bibehålla korrekt funktion och noggranna avläsningar av pH och referenselektroder. pH-elektrodförvaringslösning, Reagecon™ är en 3M KCl-lösning som hjälper till att upprätthålla korrekta arbetsförhållanden efter rengöring eller när elektroden inte har använts under en längre tidsperiod.
Responsen, noggrannheten och livslängden för pH-elektroder kan förbättras avsevärt genom korrekt hantering, rengöring och förvaring. Dessa lösningar är designade för rutinmässigt underhåll av utrustning och är säkra att använda med alla känsliga elektroder. Elektrodförvaringslösningar är gjorda av kaliumklorid, fria från silverjoner och är lämpliga för alla Blueline-elektroder.
Specifikationer
Sammansättning Kaliumkloridlösning, utan Silverjon
Koncentration 3 mol/L KCl
För användning med (utrustning) pH- och referenselektroder, alla Blueline-elektroder
Typ av fyllningslösning Elektrodförvaring
Kvantitet 1000 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.