Läs mer
Jenway™ pH-elektroder
Produktkod. 13121734
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. unitSize
13121734 Varje
1 options
Produktkod. 13121734 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9996042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa elektroder för avancerade applikationer där snabbare svarstider och större reproducerbarhet krävs.
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ Återfyllbar miljökombination med lampände
Mått (L x B x H) 12 dia. x 120 mm L
För användning med (applikation) mätningar vid låga temperaturer eller i lösningar med låg jonstyrka, generell pH-mätning och noggranna QC eller forskningsarbete
Längd (metrisk) 120 mm
Material Glas
pH-intervall 0 till 11
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C