Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH-indikatorremsor
Produktkod. 15324194 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
0 till 14
1,7 till 3,8
2 till 9
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Paket med 100
Produktkod. 15324194
Brand: Macherey-Nagel™ 92190
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mycket uppskattade standardremsor för många pH-testapplikationer.
  • Enkel doppa och läsa procedur ger tillförlitliga resultat på några sekunder
  • På grund av den patenterade pH-Fix teknik är indikatorn kemiskt bunden till testplattan
  • Färgen tvättas inte ut, så kläderna förblir rena och proverna förblir rena
Specifikationer
pH-intervall 1,7 till 3,8
Kvantitet 100 remsor
Typ pH-indikatorpapper
Längd (metrisk) 85 mm
Bredd (metrisk) 6 mm