Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH-indikatorremsor
Produktkod. 15364184 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 14
1,7 till 3,8
2 till 9
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
15364184 2 till 9 -
15705802 0 till 14 Paket med 100
15324194 1,7 till 3,8 100 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15364184 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 92118
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mycket uppskattade standardremsor för många pH-testapplikationer.
  • Enkel doppa och läsa procedur ger tillförlitliga resultat på några sekunder
  • På grund av den patenterade pH-Fix teknik är indikatorn kemiskt bunden till testplattan
  • Färgen tvättas inte ut, så kläderna förblir rena och proverna förblir rena
Specifikationer
pH-intervall 2 till 9
Formatera Remsa
Kvantitet 100 remsor
Typ pH-indikatorpapper
Längd (metrisk) 85 mm
Bredd (metrisk) 6 mm