Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH-indikatorremsor
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
pH-intervall:
0 till 14
1,7 till 3,8
2 till 9
Unit Size:
100 enheter
Paket med 100
Description
Mycket uppskattade standardremsor för många pH-testapplikationer.
- Enkel doppa och läsa procedur ger tillförlitliga resultat på några sekunder
- På grund av den patenterade pH-Fix teknik är indikatorn kemiskt bunden till testplattan
- Färgen tvättas inte ut, så kläderna förblir rena och proverna förblir rena
Specifications
Specifications
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Kvantitet | 100 remsor |
| Typ | pH-indikatorpapper |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Bredd (metrisk) | 6 mm |