Beskrivning
- Finns i en platt kartong så att de får plats i fickan
- Färgskalan på teststickslådan möjliggör exakt jämförelse med färgen som utvecklas på teststicksdynan
- Hydrofobiskt plasthandtag skyddar användaren från prov och tillåter pH-testning i smala och djupa kärl
- Indikatorn är kovalent bunden på dynorna och blöder inte in i provet - kan lämnas kvar i provet under en obestämd tid utan kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 1,7 till 3,8 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Typ | ph-testremsor |