Läs mer
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffertar
Produktkod. 15105634
Beskrivning:
CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient Starter Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH-gradientbuffert A
CX-1 pH-gradientbuffert B
Kvantitet:
125 mL
125 mL + 125 mL
250 mL
250 mL + 250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
Produktkod. 15105634
Brand: Thermo Scientific™ 083272
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Robusta reproducerbara gradienter som är applicerbara på ett brett utbud av MAbs och redo att användas med befintliga LC-kolonner och system, utan att behöva formulera mobila faser.
Få snabba och mycket robusta, reproducerbara HPLC-gradienter med hjälp av Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffertar. Dessa buffertar är enkla att optimera och lätta att automatisera och är tillämpliga för HPLC-separation av majoriteten av bioterapeutiska läkemedel för monoklonala antikroppar (mAb). CX-1 pH-gradientbuffertar är redo att användas med befintliga HPLC-kolonner utan att behöva formulera mobila faser. CX-1-buffertarna sparar tid vid metodutveckling, underlättar metodöverföring till QA/QC för ett brett utbud av mAb-laddningsvarianter genom ett generiskt HPLC-baserat tillvägagångssätt för mAb-karakterisering och kräver inte tidskrävande mobilfasjusteringar.
pH buffer solutions can be used to generate highly reproducible, linear pH gradients in cation exchange chromatography.
  • Robust, reproducible gradients
  • Predict biomolecule pH
  • Simple method optimization
  • Easily automated
  • Applicable to the majority of MAbs
Unlike traditional cation exchange chromatography using salt gradients, it is possible to predict the pH and the expected retention of the charge variants and use a narrow pH range to get a higher resolution separation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B
För användning med (utrustning) LC Columns and Systems
Typ CX-1 pH Gradient High Resolution Kit
Inkluderar MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 250 mm)
pH 5.6 to 10.2
Kvantitet 125 mL + 125 mL
Produktlinje Thermo Scientific