Beskrivning
Robusta reproducerbara gradienter som är applicerbara på ett brett utbud av MAbs och redo att användas med befintliga LC-kolonner och system, utan att behöva formulera mobila faser.
Få snabba och mycket robusta, reproducerbara HPLC-gradienter med hjälp av Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffertar. Dessa buffertar är enkla att optimera och lätta att automatisera och är tillämpliga för HPLC-separation av majoriteten av bioterapeutiska läkemedel för monoklonala antikroppar (mAb). CX-1 pH-gradientbuffertar är redo att användas med befintliga HPLC-kolonner utan att behöva formulera mobila faser. CX-1-buffertarna sparar tid vid metodutveckling, underlättar metodöverföring till QA/QC för ett brett utbud av mAb-laddningsvarianter genom ett generiskt HPLC-baserat tillvägagångssätt för mAb-karakterisering och kräver inte tidskrävande mobilfasjusteringar.
pH-buffertlösningar kan användas för att generera mycket reproducerbara, linjära pH-gradienter i katjonbyteskromatografi.
- Robusta, reproducerbara gradienter
- Förutsäg biomolekylens pH
- Enkel metodoptimering
- Lätt automatiserad
- Gäller de flesta MAbs
Till skillnad från traditionell katjonbyteskromatografi med användning av saltgradienter är det möjligt att förutsäga pH och den förväntade retentionen av laddningsvarianterna och använda ett smalt pH-intervall för att få en högre upplösningsseparation.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CX-1 pH-gradientbuffert A |
| För användning med (utrustning) | LC kolumner och system |
| Typ | CX-1 pH-gradientbuffert A |
| Volym (metrisk) | 125 mL |
| pH | 5.6 |
| Kvantitet | 125 ml |
| Standardkoncentration | 10X |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
Säkerhet och hantering
- CX-1 pH Gradient Buffer A (pH 5.6)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholinepropanesulfonic acid, Sodiumhydroxide, 4-Morpholineethanesulfonic acid