Läs mer
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffertar
Produktkod. 15195624
Change view
Beskrivning:
CX-1 pH-gradient högkapacitetskit, buffert A + buffert B
CX-1 pH-gradient med hög upplösning, buffert A + buffert B
CX-1 pH-gradientbuffert A
CX-1 pH-gradientbuffert B
CX-1 pH-gradientbuffertkit, buffert A + buffert B
CX-1 pH-gradientstarterkit, buffert A + buffert B
Kvantitet:
125 ml
125 ml + 125 ml
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Kvantitet unitSize
15195624 CX-1 pH-gradientstarterkit, buffert A + buffert B 125 ml + 125 ml 125ml
15125624 CX-1 pH-gradientbuffert A 125 ml 125ml
15135624 CX-1 pH-gradientbuffert B 125 ml 125ml
15165624 CX-1 pH-gradientbuffertkit, buffert A + buffert B 125 ml + 125 ml 125ml
15145624 CX-1 pH-gradientbuffert A 250 ml 250ml
15155624 CX-1 pH-gradientbuffert B 250 ml -
15121206 CX-1 pH-gradientbuffertkit, buffert A + buffert B 250 ml + 250 ml 250ml
15870452 CX-1 pH-gradientbuffert A 500 ml 500ml
15880452 CX-1 pH-gradientbuffert B 500 ml 500ml
15185624 CX-1 pH-gradient högkapacitetskit, buffert A + buffert B 125 ml + 125 ml 125ml
15105634 CX-1 pH-gradient med hög upplösning, buffert A + buffert B 125 ml + 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15195624 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 083381
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Robusta reproducerbara gradienter som är applicerbara på ett brett utbud av MAbs och redo att användas med befintliga LC-kolonner och system, utan att behöva formulera mobila faser.
Få snabba och mycket robusta, reproducerbara HPLC-gradienter med hjälp av Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffertar. Dessa buffertar är enkla att optimera och lätta att automatisera och är tillämpliga för HPLC-separation av majoriteten av bioterapeutiska läkemedel för monoklonala antikroppar (mAb). CX-1 pH-gradientbuffertar är redo att användas med befintliga HPLC-kolonner utan att behöva formulera mobila faser. CX-1-buffertarna sparar tid vid metodutveckling, underlättar metodöverföring till QA/QC för ett brett utbud av mAb-laddningsvarianter genom ett generiskt HPLC-baserat tillvägagångssätt för mAb-karakterisering och kräver inte tidskrävande mobilfasjusteringar.
pH buffer solutions can be used to generate highly reproducible, linear pH gradients in cation exchange chromatography.
  • Robust, reproducible gradients
  • Predict biomolecule pH
  • Simple method optimization
  • Easily automated
  • Applicable to the majority of MAbs
Unlike traditional cation exchange chromatography using salt gradients, it is possible to predict the pH and the expected retention of the charge variants and use a narrow pH range to get a higher resolution separation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CX-1 pH-gradientstarterkit, buffert A + buffert B
För användning med (utrustning) LC Columns and Systems
Typ CX-1 pH Gradient Starter Kit
Inkluderar MAbPac SCX-10 Column (10 μm, 4 x 250 mm)
pH 5.6 to 10.2
Kvantitet 125 ml + 125 ml
Produktlinje Thermo Scientific