Läs mer
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffertkoncentrat
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15870452
Change view
Inkluderar:
CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffert A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Kolonn (5 μm, 4 x 250 mm)
CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffert A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Kolonn (5 μm, 4 x 50 mm)
CX-1 pH Gradient Starter Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Kolumn (10 μm, 4 x 250 mm)
CX-1 pH-gradientbuffert A
CX-1 pH-gradientbuffert B
Kvantitet:
125 ml
125 ml + 125 ml
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Kvantitet Förpackningsstorlek
15870452 CX-1 pH-gradientbuffert A 500 ml 500ml
15125624 CX-1 pH-gradientbuffert A 125 ml 125ml
15135624 CX-1 pH-gradientbuffert B 125 ml 125ml
15165624 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 125 ml + 125 ml 125ml
15145624 CX-1 pH-gradientbuffert A 250 ml 250ml
15155624 CX-1 pH-gradientbuffert B 250 ml -
15121206 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 250 ml + 250 ml 250ml
15880452 CX-1 pH-gradientbuffert B 500 ml 500ml
15195624 CX-1 pH Gradient Starter Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Kolumn (10 μm, 4 x 250 mm) 125 ml + 125 ml 125ml
15185624 CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffert A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Kolonn (5 μm, 4 x 50 mm) 125 ml + 125 ml 125ml
15105634 CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffert A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Kolonn (5 μm, 4 x 250 mm) 125 ml + 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15870452 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 302779
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Robusta reproducerbara gradienter som är applicerbara på ett brett utbud av MAbs och redo att användas med befintliga LC-kolonner och system, utan att behöva formulera mobila faser.
Få snabba och mycket robusta, reproducerbara HPLC-gradienter med hjälp av Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffertar. Dessa buffertar är enkla att optimera och lätta att automatisera och är tillämpliga för HPLC-separation av majoriteten av bioterapeutiska läkemedel för monoklonala antikroppar (mAb). CX-1 pH-gradientbuffertar är redo att användas med befintliga HPLC-kolonner utan att behöva formulera mobila faser. CX-1-buffertarna sparar tid vid metodutveckling, underlättar metodöverföring till QA/QC för ett brett utbud av mAb-laddningsvarianter genom ett generiskt HPLC-baserat tillvägagångssätt för mAb-karakterisering och kräver inte tidskrävande mobilfasjusteringar.
pH-buffertlösningar kan användas för att generera mycket reproducerbara, linjära pH-gradienter i katjonbyteskromatografi.
  • Robusta, reproducerbara gradienter
  • Förutsäg biomolekylens pH
  • Enkel metodoptimering
  • Enkelt automatiserat
  • Tillämpligt på majoriteten av MAbs
Till skillnad från traditionell katjonbyteskromatografi med saltgradienter är det möjligt att förutsäga pH och förväntad bevarande av laddningsvarianterna och använda ett smalt pH-område för att få en högre upplösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CX-1 pH-gradientbuffert A
För användning med (utrustning) LC kolumner och system
Typ CX-1 pH-gradientbuffert A
Inkluderar CX-1 pH-gradientbuffert A
pH 5.6
Kvantitet 500 ml
Standardkoncentration 10X
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
Produktlinje Thermo Scientific