Läs mer
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffertkoncentrat
Beskrivning
Robusta reproducerbara gradienter som är applicerbara på ett brett utbud av MAbs och redo att användas med befintliga LC-kolonner och system, utan att behöva formulera mobila faser.
Få snabba och mycket robusta, reproducerbara HPLC-gradienter med hjälp av Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffertar. Dessa buffertar är enkla att optimera och lätta att automatisera och är tillämpliga för HPLC-separation av majoriteten av bioterapeutiska läkemedel för monoklonala antikroppar (mAb). CX-1 pH-gradientbuffertar är redo att användas med befintliga HPLC-kolonner utan att behöva formulera mobila faser. CX-1-buffertarna sparar tid vid metodutveckling, underlättar metodöverföring till QA/QC för ett brett utbud av mAb-laddningsvarianter genom ett generiskt HPLC-baserat tillvägagångssätt för mAb-karakterisering och kräver inte tidskrävande mobilfasjusteringar.
pH-buffertlösningar kan användas för att generera mycket reproducerbara, linjära pH-gradienter i katjonbyteskromatografi.
- Robusta, reproducerbara gradienter
- Förutsäg biomolekylens pH
- Enkel metodoptimering
- Lätt automatiserad
- Gäller de flesta MAbs
Till skillnad från traditionell katjonbyteskromatografi med användning av saltgradienter är det möjligt att förutsäga pH och den förväntade retentionen av laddningsvarianterna och använda ett smalt pH-intervall för att få en högre upplösningsseparation.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | CX-1 pH-gradientbuffert B |
| För användning med (utrustning) | LC kolumner och system |
| Typ | CX-1 pH-gradientbuffert B |
| Inkluderar | CX-1 pH Gradient Buffer B |
| pH | 10.2 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Standardkoncentration | 10X |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Gold) |
| Produktlinje | Thermo Scientific |