Läs mer
Fisherbrand™ pH-indikator pappersrulle
Produktkod. 15960872 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
4 till 7
6,4 till 8
8 till 10
Förpackningsstorlek:
4 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
15960872 8 till 10 4 enheter
15940872 4 till 7 4 enheter
15950872 6,4 till 8 4 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15960872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 SEK
    222.93 SEK / Paket med 4
    Save 98.07 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdiga att använda universella indikatorpapper levereras i lådor med roterande lock för att säkerställa skydd mot yttre påverkan.
  • Reaktionsfärgen på papperet jämförs med den bifogade färgskalan och pH läses av
  • Möjliggör mycket enkel pH-mätning
  • Beprövad standard för många applikationer
Specifikationer
pH-intervall 8 till 10
För användning med (applikation) pH-testning
Examen 8.0, 8.2, 8.4, 8.7, 9.0, 9.2, 9.6, 10.0
Typ pH-indikatorpapper