Läs mer
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls
Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0 till 10
0 till 11
1 till 14
5,5 till 9
6,4 till 8
Formatera:
Påfyllning
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
- Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 0 till 10 |
| Formatera | Rulla |
| Inkluderar | Color scale printed on cover |
| Kvantitet | 1 Each |
| Längd (metrisk) | 5 m |