Läs mer
Fisherbrand™ pH-indikatorpappersstickor
Produktkod. 10271751 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 6
7 till 14
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10271751 7 till 14 Paket med 100
10018080 0 till 6 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10271751
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät pH-värdet snabbt och enkelt direkt vid intressepunkten. Fisherbrand™ pH-indikatorpapperspinnar är redo att användas när som helst och behöver ingen kalibrering, installation eller underhåll.
85 mm x 6 mm pinnar med olika indikatorpapper förseglade på varje remsa. pH bestäms genom jämförelse med en medföljande färgkarta. Stickorna är tillräckligt långa för att undvika kontakt mellan fingrarna och testprovet.
  • Ger enastående mätningar säkert över det angivna pH-intervallet
  • Färgskalan på teststickslådan möjliggör exakt jämförelse med färgen som utvecklas på teststicksdynan
  • Indikatorn är kovalent bunden på dynorna och blöder inte in i provet– kan lämnas i provet på obestämd tid utan kontaminering
  • Hydrofobiskt plasthandtag skyddar användaren från prov och tillåter pH-testning i smala och djupa kärl
  • Finns i en platt kartong så att de får plats i fickan
Specifikationer
pH-intervall 7 till 14
Inkluderar Färgjämförelsediagram
Kvantitet 100 pinnar
Typ pH-indikatorpapperssticka