Läs mer
Fisherbrand™ pH-indikatorpappersstickor
Produktkod. 10642751 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 14
0 till 6
0,3 till 2,3
2 till 9
3,1 till 8,3
3,6 till 6,1
4,5 till 10
5.1 till 7.2
6 till 10
6 till 7,7
7 till 14
7,5 till 9,5
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Paket med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10642751 0 till 14 Paket med 100
11966106 0 till 6 Paket med 100
10353641 3,6 till 6,1 Paket med 100
10333501 4,5 till 10 Paket med 100
11386454 6 till 7,7 Paket med 100
11996056 7 till 14 Paket med 100
11346454 0,3 till 2,3 Paket med 100
11316454 2 till 9 Paket med 100
15384184 5.1 till 7.2 100 enheter
11376454 5.1 till 7.2 Paket med 100
11396454 7,5 till 9,5 Paket med 100
11360395 3,1 till 8,3 Paket med 100
10070552 6 till 10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10642751
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mät pH-värdet snabbt och enkelt direkt vid intressepunkten. Fisherbrand™ pH-indikatorpapperspinnar är redo att användas när som helst och behöver ingen kalibrering, installation eller underhåll. Därför är de perfekta i en mängd olika miljöer som: kemiska laboratorier, industri, mejerier, produktion, universitet, skolor och livsmedelsförädling.
Mät pH-värdet snabbt och enkelt direkt vid intressepunkten. Fisherbrand™ pH-indikatorpapperspinnar är redo att användas när som helst och behöver ingen kalibrering, installation eller underhåll. Därför är de perfekta i en mängd olika miljöer som: kemiska laboratorier, industri, mejerier, produktion, universitet, skolor och livsmedelsförädling.
85 mm x 6 mm pinnar med olika indikatorpapper förseglade på varje remsa. pH bestäms genom jämförelse med en medföljande färgkarta. Stickorna är tillräckligt långa för att undvika kontakt mellan fingrarna och testprovet.
  • Ger enastående mätningar säkert över det angivna pH-intervallet
  • Färgskalan på teststickslådan möjliggör exakt jämförelse med färgen som utvecklas på teststicksdynan
  • Indikatorn är kovalent bunden på dynorna och blöder inte in i provet– kan lämnas i provet på obestämd tid utan kontaminering
  • Hydrofobiskt plasthandtag skyddar användaren från prov och tillåter pH-testning i smala och djupa kärl
  • Finns i en platt kartong så att de får plats i fickan
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Inkluderar Färgjämförelsediagram
Kvantitet 100 pinnar
Typ pH-indikatorpapperssticka