Läs mer
Fisherbrand™ pH-indikatorpappersstickor
Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0 till 14
0 till 6
0,3 till 2,3
2 till 9
3,1 till 8,3
3,6 till 6,1
4,5 till 10
5.1 till 7.2
6 till 10
6 till 7,7
7 till 14
7,5 till 9,5
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Paket med 100
Beskrivning
Mät pH-värdet snabbt och enkelt direkt vid intressepunkten. Fisherbrand™ pH-indikatorpapperspinnar är redo att användas när som helst och behöver ingen kalibrering, installation eller underhåll. Därför är de perfekta i en mängd olika miljöer som: kemiska laboratorier, industri, mejerier, produktion, universitet, skolor och livsmedelsförädling.
85 mm x 6 mm pinnar med olika indikatorpapper förseglade på varje remsa. pH bestäms genom jämförelse med en medföljande färgkarta. Stickorna är tillräckligt långa för att undvika kontakt mellan fingrarna och testprovet.
- Ger enastående mätningar säkert över det angivna pH-intervallet
- Färgskalan på teststickslådan möjliggör exakt jämförelse med färgen som utvecklas på teststicksdynan
- Indikatorn är kovalent bunden på dynorna och blöder inte in i provet– kan lämnas i provet på obestämd tid utan kontaminering
- Hydrofobiskt plasthandtag skyddar användaren från prov och tillåter pH-testning i smala och djupa kärl
- Finns i en platt kartong så att de får plats i fickan
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 0,3 till 2,3 |
| Inkluderar | Färgjämförelsediagram |
| Kvantitet | 100 pinnar |
| Typ | pH-indikatorpapperssticka |