Läs mer
Mettler Toledo™ pH/jonmätare NineFocus™ NF5000™
Produktkod. 31454075
Change view
Modell:
NF5000 AMM BAS
Produktkod. Modell
31454075 NF5000 AMM BAS
1 options
Produktkod. 31454075 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30997016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40605.00 SEK
    34619.72 SEK / Paket med 1
    Save 5985.28 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högpresterande, multiparametrad bänkmätare för övertygande precision i pH, ledningsförmåga, jonkoncentration, redox och löst syre.
  • Designad för att utvecklas: Mäter upp till 4 parametrar med en inbyggd digital modul (DMM). Att lägga till moduler ökar analysproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den helt flexibla användarhanteringen gör det möjligt att anpassa användargrupper efter behov eller situationer och skyddar inställningar från oönskade ändringar. Fullständig efterlevnad med automatisk dataöverföring och full efterlevnad av branschregulatoriska standarder.
  • Snabb problemlösning: Sensordiagnostik med användarens vägledning för felsökning minskar driftstopp, övervakar sensorns tillstånd under hela dess livslängd och minimerar fel.
  • Flexibelt fotavtryck på bänken: Avtagbar terminal med 7 tum pekskärm för flexibla placeringsmöjligheter, vilket ökar användbarheten och bekvämligheten.
  • Enkel operation: Det intuitiva One Click™ användargränssnittet på 14 språk för att kontrollera resultat med ett enda klick förenklar funktionen, sparar tid och minskar fel.
  • Motståndskraftig: IP52-klassningen skyddar instrumentet mot damm och vattenstänk från alla håll och förhindrar korrosion.
  • Maximal sensorflexibilitet:
    • Full kompatibilitet med analoga sensorer (t.ex. sensor) InLab ISM med hjälp av en analog modul
    • NF5000 AMM Base inkluderar en pH/Ion analog mätmodul för ISM/icke-ISM pH-sensorer och ISE (jonprob)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet -30 till 130 °C
Noggrannhet (koncentration) 0.5 %
Noggrannhet (jon) 0.5 %
Noggrannhet (mV) 0.1
Noggrannhet (pH) 0.002
Avancerade ISE-funktioner NF5000 AMM Base inkluderar en analog pH/Ion-mätmodul för ISM / icke-ISM pH-sensorer och ISE (jonprob). Den har ett modulärt system, extern temperaturprobstöd, sensorernas bakåtkompatibilitet och stöd för regelefterlevnad.
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH, ORP, jonkoncentration, ledningsförmåga, TDS, salthalt, DO, barometertryck, temperatur
Kalibreringslägen Kalibreringsstöd, guidad verifiering, flerspråkig meny, enkla metoder, pekskärm
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 5
Certifikat och efterlevnad CE, WEEE, RoHS
Information om datahantering PC, skrivare, USB spak
Datapunkter 2000
Kanaler 4 (Anpassningsbart med moduler)
Visningstyp Färg TFT (7 tum)
IP-betyg IP52
Mätlägen pH med mV och temperatur, Konduktivitet, Löst syre
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Språk Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, thailändska, turkiska
Loggfunktionstyp Automatisk per intervall eller händelse, manuell
Minne 3000 resultatset
Modell NF5000 AMM BAS
Produkttyp pH/jonmätare
Räckvidd (koncentration) -2 000 till 20 000 pX, 0 till 999 999 mg/L (ppm)
Räckvidd (jon) -2 000 till 20 000 pX, 0 till 999 999 mg/L (ppm)
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (jon) 3 eller 4 siffror (Auto-Range)
Upplösning (mV) 0.1,1
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (metrisk) 34 cm
Vikt (metrisk) 2 kg
Spänning 100/240 V