Läs mer
Mettler Toledo™ pH/jonmätare SevenDirect SD50
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Sondtyp:
Expert Pro-ISM
Konduktivitetssensor (köps separat)
Micro Pro-ISM
Ren pro-ISM
Rutinmässig Pro-ISM
Vetenskapsvänlig ISM
perfectION Fluorid
Beskrivning
SevenDirect-instrument är bänkmätare utvecklade för ett brett utbud av laboratorieapplikationer, som ger noggranna mätningar av pH, ORP och joninnehåll i nästan alla prover. SevenDirect är efterföljaren till SevenCompact och ett bra komplement till alla labb.
- Stor färgpekskärm ger direkt mätning och enkel datainmatning.
- Instruktioner vägleder användare genom sensorkalibreringsprocessen.
- Se detaljerad mätinformation på en mätskärm - eller fokusera endast på resultatet och maximera läsbarheten med uFocus läge.
- Stängt anslutningsfack och utbytbart lock håller instrumentet säkert från damm och spill, även med sensorer anslutna (IP54 vid användning).
- Instrumentet lagrar data som tidsstämpel, prov och sensor-ID med varje mätning och skriver ut eller exporterar poster automatiskt.
- En användarhantering på två nivåer skyddar de viktigaste inställningarna.
- De EasyPlace elektrodarmen gör det enkelt att placera sensorn i provet eller buffertbehållaren.
- Dedikerade positioner för rengöring och förvaring stöder korrekt sensorhantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (jon) | 0.5 % |
| Noggrannhet (mV) | 0.1 mV |
| Noggrannhet (pH) | 0.002 |
| Information om datahantering | PC, skrivare, USB-minne |
| Beskrivning | SevenDirect SD50 HA Kit |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | Färg TFT |
| IP-betyg | IP54 |
| Mätlägen | pH |
| Räckvidd (mV) | -2000 till 2000 mV |
| Visa mer |